Organic reference standard, ethyl hexanoate, analytical standard, Supelco®
Katalogové číslo 08375-1ML
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:1 mL
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:123-66-0
- Popis:Ethyl hexanoate, ≥99,5% (GC)
- Vzorec:C₈H₁₆O₂
- Popis:Ethyl hexanoate
- Bod varu:168 °C (lit.)