Organic reference standard, Dimethyl phthalate-3,4,5,6-d4, analytical standard, Supelco®
Katalogové číslo 34189-25MG
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:25 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:93951-89-4
- Popis:Dimethyl phthalate-3,4,5,6-d4
- Bod tání:2 °C (lit.)
- Vzorec:C₁₀H₁₀O₄
- Popis:Dimethyl phthalate-3,4,5,6-d4
- Bod varu:282 °C (lit.)
- Tvar:Neat