ContactUsLinkComponent
Organic reference standard, Dibutyl phthalate-3,4,5,6-d4, analytical standard, Supelco®
  34169-25MG
 :  Merck
 :  
undefined
Organic reference standard, Dibutyl phthalate-3,4,5,6-d4, analytical standard, Supelco®
  34169-25MG
 :  Merck
 :  
  • Bal.:
    25 mg
  • Standard:
    Analytical standard
  • Čí. CAS:
    93952-11-5
  • Popis:
    Dibutyl phthalate-3,4,5,6-d4
  • Bod tání:
    –35 °C (lit.)
  • Vzorec:
    C₁₆H₂₂O₄ 
  • Popis:
    Dibutyl phthalate-3,4,5,6-d4
  • Bod varu:
    340 °C (lit.)
  • Tvar:
    Neat