Organic reference standard, Diallyl disulfide, analytical standard, Supelco®
Katalogové číslo 30648-1ML
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:1 mL
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:2179-57-9
- Popis:Diallyl disulfide, ≥96,0% (GC)
- Vzorec:C₆H₁₀S₂
- Skladovací teplota:2...8 °C
- Popis:Diallyl disulfide