Supelco® Organic Reference Standard, δ-Tocotrienol
69745-100MG
: Merck
:
- Bal.:100 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:25612-59-3
- Popis:δ-Tocotrienol
- Podmínky uskladnění:–20 °C
- Podmínky k odeslání:DICE
- MDL čí.:MFCD11045309
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):(R)-δ-Tocotrienol; 8-Methyltocotrienol; [R-(E,E)]-3,4-Dihydro-2,8-dimethyl-2-(4,8,12-trimethyl-3,7,11-tridecatrienyl)-2H-1-benzopyran-6-ol
- Molekulární hmotnost:396,61