Phytochemical standard, Delphinidin 3-sambubioside chloride, analytical standard, Supelco®
42883-5MG
: Merck
:
- Bal.:5 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:53158-73-9
- Popis:Delphinidin 3-sambubioside chloride, ≥90,0% (HPLC)
- Vzorec:C₂₆H₂₉O₁₆Cl
- Skladovací teplota:–20 °C
- Popis:Delphinidin 3-sambubioside chloride