Phytochemical standard, Delphinidin 3-O-beta-D-glucoside chloride, analytical standard, Supelco®
73705-10MG
: Merck
:
- Bal.:10 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:6906-38-3
- Popis:Delphinidin 3-O-beta-D-glucoside chloride, ≥95,0% (HPLC)
- Vzorec:C₂₁H₂₁ClO₁₂
- Skladovací teplota:–20 °C
- Popis:Delphinidin 3-O-beta-D-glucoside chloride
- Tvar:Neat