Phytochemical standard, Delphinidin 3-O-beta-D-galactoside chloride, analytical standard, Supelco®
Katalogové číslo 04301-10MG
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:10 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:28500-00-7
- Popis:Delphinidin 3-O-beta-D-galactoside chloride, ≥90,0% (HPLC)
- Vzorec:C₂₁H₂₁ClO₁₂
- Skladovací teplota:–20 °C
- Popis:Delphinidin 3-O-beta-D-galactoside chloride