Supelco® Organic Reference Standard, ᴅ-α-Tocotrienol
Katalogové číslo 68814-10MG
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:10 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:58864-81-6
- Popis:ᴅ-α-Tocotrienol
- Podmínky uskladnění:2…8 °C
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD11045308
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):(R)-α-Tocotrienol; [R-(E,E)]-3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyl-3,7,11-tridecatrienyl)-2H-1-benzopyran-6-ol
- Molekulární hmotnost:424,66