Organic reference standard, Cyclohexanol, analytical standard, Supelco®
02, Cyclohexanol, ≥98,5% (GC), Analytical standard, Neat, 5 mL
Katalogové číslo 44113-5ML
Dodavatel: Merck
Organic reference standard, Cyclohexanol, analytical standard, Supelco®
Katalogové číslo 44113-5ML
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Přejít na:
Product Details & Documents
Specifikace
Specifikace
- Bal.:5 mL
- Standard:Analytical standard
- Popis:Cyclohexanol, ≥98,5% (GC)
- Sekvence:02
- Tvar:Neat
- Popis:Cyclohexanol
- Cat. No.:44113-5ML
- Bod tání:20...22 °C (lit.)
- Čí. CAS:108-93-0
- Bod varu:160...161 °C (lit.)
- Vzorec:C₆H₁₂O