Phytochemical standard, cyanidin 3-sambubioside chloride, analytical standard, Supelco®
43046-5MG
: Merck
:
- Bal.:5 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:33012-73-6
- Popis:Cyanidin 3-sambubioside chloride, ≥95,0% (HPLC)
- Vzorec:C₂₆H₂₉ClO₁₅
- Skladovací teplota:–20 °C
- Popis:Cyanidin 3-sambubioside chloride