Supelco® Organic Reference Standard, Curcumin
08511-10MG
: Merck
:
- Bal.:10 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:458-37-7
- Popis:Curcumin
- Podmínky uskladnění:2...8 °C
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00008365
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):(E,E)-1,7-bis(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione; Diferuloylmethane; Diferulylmethane; Natural Yellow 3
- Vzorec:[HOC₆H₃(OCH₃)CH=CHCO]₂CH₂
- Molekulární hmotnost:368,38
- Skladovací teplota:2...8 °C
- Bod vzplanutí:Not applicable
- Tvar:Powder
: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.