Organic reference standard, cis-1,3-Pentadiene, analytical standard, Supelco®
09207-250MG
: Merck
:
- Bal.:250 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:1574-41-0
- Popis:cis-1,3-Pentadiene, ≥97,0% (GC)
- Bod tání:−141 °C (lit.)
- Vzorec:C₅H₈
- Skladovací teplota:2...8 °C
- Popis:cis-1,3-Pentadiene
- Bod varu:44 °C(lit.)