ContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, Cholesterol solution
Supelco® Organic Reference Standard, Cholesterol solution
  47127-U
 :  Merck
 :  
undefined
Supelco® Organic Reference Standard, Cholesterol solution
  47127-U
 :  Merck
 :  
  • Koncentrace:
    10 mg/ml in chloroform
  • Bal.:
    1
  • Standard:
    Certified reference material
  • Čí. CAS:
    57-88-5
  • Popis:
    Cholesterol solution
  • Podmínky uskladnění:
    –10...–25 °C
  • Popis rizikové třídy:
    H302 - H315 - H319 - H331 - H336 - H351 - H361d - H372 - H412
  • Podmínky k odeslání:
    STD
  • MDL čí.:
    MFCD00003646
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Molekulární hmotnost:
    386,65
  • GHS signal: GHS06, GHS08
 : This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025.
 : P201 - P273 - P301 + P312 + P330 - P302 + P352 - P304 + P340 + P311 - P308 + P313