Supelco® Organic Reference Standard, Chlorophyll B
00538-1MG
: Merck
:
- Bal.:1 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:519-62-0
- Popis:Chlorophyll b
- Podmínky uskladnění:–20 °C
- Podmínky k odeslání:DICE
- MDL čí.:MFCD00079053
- M-Clarity quality level:MQ100
- Vzorec:C₅₅H₇₀MgN₄O₆
- Molekulární hmotnost:907,47
- Skladovací teplota:−20 °C
- Bod vzplanutí:Not applicable