Supelco® Organic Reference Standard, Carnosol
49702-10MG
: Merck
:
- Bal.:10 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:5957-80-2
- Popis:Carnosol
- Podmínky uskladnění:–20 °C
- Popis rizikové třídy:H317
- Podmínky k odeslání:WICE
- MDL čí.:MFCD02752467
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):Picrosalvin
- Molekulární hmotnost:330,42
: P280 - P302 + P352