Supelco® Organic Reference Standard, Capsanthin
94863-1MG
: Merck
:
- Bal.:1 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:465-42-9
- Popis:Capsanthin
- Podmínky uskladnění:–20 °C
- Podmínky k odeslání:DICE
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):(3R,3′S,5′R)-3,3′-Dihydroxy-β,κ-caroten-6′-one
- Molekulární hmotnost:584,87