Organic reference standard, Butyrophenone, analytical standard, Supelco®
Katalogové číslo 16704-1ML
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:1 mL
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:495-40-9
- Popis:Butyrophenone, ≥99,0% (GC)
- Bod tání:11...13 °C (lit.)
- Vzorec:C₁₀H₁₂O
- Popis:Butyrophenone
- Bod varu:228...230 °C (lit.)