Supelco® Organic Reference Standard, Bisdemethoxycurcumin
90594-10MG
: Merck
:
- Bal.:10 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:33171-05-0
- Popis:Bisdemethoxycurcumin
- Podmínky uskladnění:2...30 °C
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD03419284
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):(E,E)-1,7-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione; Bisdesmethoxycurcumin; Curcumin III; Didemethoxycurcumin
- Molekulární hmotnost:308,33