Supelco® Organic Reference Standard, β-Tocotrienol
05644-100MG
: Merck
:
- Bal.:100 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:490-23-3
- Popis:β-Tocotrienol
- Podmínky uskladnění:–20 °C
- Podmínky k odeslání:DICE
- MDL čí.:MFCD09264634
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):(R)-β-Tocotrienol; [R-(E,E)]-3,4-Dihydro-2,5,8-trimethyl-2-(4,8,12-trimethyl-3,7,11-tridecatrienyl)-2H-1-benzopyran-6-ol
- Vzorec:C₂₈H₄₂O₂
- Molekulární hmotnost:410,63
- Skladovací teplota:−20 °C
- Bod vzplanutí:Not applicable