Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, β-Boswellic acid
Supelco® Organic Reference Standard, β-Boswellic acid
  80342-5MG
 :  Merck
 :  
undefined
Supelco® Organic Reference Standard, β-Boswellic acid
  80342-5MG
 :  Merck
 :  

 

  • Bal.:
    5 mg
  • Standard:
    Analytical standard
  • Čí. CAS:
    631-69-6
  • Popis:
    β-Boswellic acid
  • Podmínky uskladnění:
    2...30 °C
  • Podmínky k odeslání:
    STD
  • MDL čí.:
    MFCD04039448
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Synonym(s):
    (3α,4β)-3-Hydroxyurs-12-en-23-oic acid; 3α-Hydroxyurs-12-en-24-oic acid
  • Molekulární hmotnost:
    456,70