ContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, β-Alanine
  41144-100MG
 :  Merck
 :  
undefined
Supelco® Organic Reference Standard, β-Alanine
  41144-100MG
 :  Merck
 :  
  • Bal.:
    100 mg
  • Standard:
    Analytical standard
  • Čí. CAS:
    107-95-9
  • Popis:
    β-Alanine
  • Podmínky uskladnění:
    2...30 °C
  • Podmínky k odeslání:
    STD
  • MDL čí.:
    MFCD00008200
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Synonym(s):
    β-Ala; 3-Aminopropionic acid
  • Bod tání:
    202 °C (dec.) (lit.)
  • Vzorec:
    NH₂CH₂CH₂COOH
  • Molekulární hmotnost:
    89,09
  • Bod vzplanutí:
    Not applicable
  • Tvar:
    Neat
β-Alanine flux plays a cytoprotective role by supporting the osmotic stability of marine organisms, preimplantation mouse embryos and mammalian cells exposed to hypoxic stress.