ContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, Bacopaside Ii
Supelco® Organic Reference Standard, Bacopaside Ii
Catalog # 44698-5MG
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Supelco® Organic Reference Standard, Bacopaside Ii
Catalog # 44698-5MG
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Bal.:
    5 mg
  • Standard:
    Analytical standard
  • Čí. CAS:
    382146-66-9
  • Popis:
    Bacopaside II
  • Podmínky uskladnění:
    2...30 °C
  • Podmínky k odeslání:
    STD
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Synonym(s):
    Pseudojujubogenin 3-O-[α-ʟ-arabinofuranosyl-(1→2)-[β-ᴅ-glucopyranosyl-(1→3)]-β-ᴅ-glucopyranoside]
  • Vzorec:
    C₄₇H₇₆O₁₈
  • Molekulární hmotnost:
    929,10
  • Bod vzplanutí:
    Not applicable
  • Tvar:
    Neat
Specifications
About this item
Packaging: Bottomless glass bottle contents are inside inserted with fused cone.