Supelco® Organic Reference Standard, Artemisinin
Katalogové číslo 69532-10MG
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:10 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:63968-64-9
- Popis:Artemisinin
- Podmínky uskladnění:RT
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00081057
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):Arteannuin; Qinghaosu
- Bod tání:156 - 157 °C (lit.)
- Molekulární hmotnost:282,33