Supelco® Organic Reference Standard, Arbutin
Catalog # 66468-50MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Bal.:50 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:497-76-7
- Popis:Arbutin
- Podmínky uskladnění:2…8 °C
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00016915
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):4-Hydroxyphenyl-β-ᴅ-glucopyranoside; p-Arbutin; Hydroquinone β-ᴅ-glucopyranoside
- Molekulární hmotnost:272,25