ContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, Apigenin 7-Glucoside
Supelco® Organic Reference Standard, Apigenin 7-Glucoside
Supplier:  Merck
Certificates
undefined
Supelco® Organic Reference Standard, Apigenin 7-Glucoside
Supplier:  Merck
Specifications
  • Čí. CAS:
    578-74-5
  • Podmínky uskladnění:
    2...30 °C
  • Podmínky k odeslání:
    STD
  • MDL čí.:
    MFCD00016787
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Synonym(s):
    4′,5,7-Trihydroxyflavone 7-glucoside; Apigetrin; Cosmosiin
  • Vzorec:
    C₂₁H₂₀O₁₀
  • Molekulární hmotnost:
    432,38
  • Bod vzplanutí:
    Not applicable