Supelco® Organic Reference Standard, Apigenin
Catalog # 42251-10MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Bal.:10 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:520-36-5
- Popis:Apigenin
- Podmínky uskladnění:2...8 °C
- Podmínky k odeslání:WICE
- MDL čí.:MFCD00006831
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):4′,5,7-Trihydroxyflavone; 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone
- Bod tání:>300 °C (lit.)
- Vzorec:C₁₅H₁₀O₅
- Molekulární hmotnost:270,24
- Skladovací teplota:2...8 °C
- Tvar:Neat
Specifications
About this item
Packaging: Bottomless glass bottle contents are inside inserted with fused cone.