Supelco® Organic Reference Standard, Andrographolide
Catalog # 90281-5MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Bal.:5 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:5508-58-7
- Popis:Andrographolide
- Podmínky uskladnění:2...30 °C
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD07778082
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):(3E,4S)-3-[2-[(1R,4aS,5R,6R,8aS)-Decahydro-6-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-5,8a-dimethyl-2-methylene-1-naphthalenyl]ethylidene]dihydro-4-hydroxy-2(3H)-furanone; ent-(3β,12E,14R)-3,14,19-Trihydroxy-8(17),12-labdadien-16,15-olide; Andrographis
- Molekulární hmotnost:350,45