Supelco® Organic Reference Standard, Amentoflavone
Katalogové číslo 18571-10MG
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:10 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:1617-53-4
- Popis:Amentoflavone
- Podmínky uskladnění:2...8 °C
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00017470
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):Didemethyl-ginkgetin; I3′,II8-Biapigenin; Tridemethylsciadopitysin
- Vzorec:C₃₀H₁₈O₁₀
- Molekulární hmotnost:538,46
- Skladovací teplota:2...8 °C
- Bod vzplanutí:Not applicable
- Tvar:Neat
Specifikace
O tomto produktu
Packaging: Bottomless glass bottle contents are inside inserted with fused cone.