Supelco® Organic Reference Standard, α-Tocotrienol
Katalogové číslo 07205-100MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Bal.:100 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:58864-81-6
- Popis:α-Tocotrienol
- Podmínky uskladnění:–20 °C
- Podmínky k odeslání:DICE
- MDL čí.:MFCD11045308
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):ᴅ-α-Tocotrienol; (R)-α-Tocotrienol; [R-(E,E)]-3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyl-3,7,11-tridecatrienyl)-2H-1-benzopyran-6-ol
- Vzorec:C₂₉H₄₄O₂
- Molekulární hmotnost:424,66
- Skladovací teplota:–20 °C
- Bod vzplanutí:Not applicable