Supelco® Organic Reference Standard, Lactose Monohydrate
47287-U
: Merck
:
- Bal.:500 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:5989-81-1
- Popis:Lactose monohydrate
- Podmínky uskladnění:2...30 °C
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00150747
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):α-Lactose monohydrate; β-ᴅ-Gal-(1→4)-α-ᴅ-Glc; 4-O-β-ᴅ-Galactopyranosyl-α-ᴅ-glucose; Milk sugar
- Molekulární hmotnost:360,31