Organic reference standard, alpha-Carotene, analytical standard, Supelco®
Katalogové číslo 50887-1MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Bal.:1 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:7488-99-5
- Popis:alpha-Carotene, ≥98,0% (HPLC)
- Bod tání:183...185 °C
- Vzorec:C₄₀H₅₆
- Skladovací teplota:–20 °C
- Popis:alpha-Carotene
- Tvar:Neat