Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, α-Amyrin
Supelco® Organic Reference Standard, α-Amyrin
Katalogové číslo 53017-10MG-F
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
undefined
Supelco® Organic Reference Standard, α-Amyrin
Katalogové číslo 53017-10MG-F
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  

Specifikace

  • Bal.:
    10 mg
  • Standard:
    Analytical standard
  • Čí. CAS:
    638-95-9
  • Popis:
    α-Amyrin
  • Podmínky uskladnění:
    2...30 °C
  • Popis rizikové třídy:
    H302
  • Podmínky k odeslání:
    STD
  • MDL čí.:
    MFCD00016754
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Synonym(s):
    Urs-12-en-3β-ol; Viminalol
  • Molekulární hmotnost:
    426,72

Specifikace

O tomto produktu

Caution: P264 - P270 - P301 + P312 - P501