Phytochemical standard, 6',7'-Epoxybergamottin, analytical standard, Supelco®
69779-10MG
: Merck
:
- Bal.:10 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:206978-14-5
- Popis:6',7'-Epoxybergamottin, ≥95,0% (HPLC)
- Vzorec:C₂₁H₂₂O₅
- Skladovací teplota:−20 °C
- Popis:6',7'-Epoxybergamottin
- Tvar:Neat