Organic reference standard, 4-Methoxyphenol, analytical standard, Supelco®
Katalogové číslo 92264-250MG
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:250 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:150-76-5
- Popis:4-Methoxyphenol, ≥98,5% (GC)
- Bod tání:55...57 °C (lit.)
- Vzorec:C₇H₈O₂
- Popis:4-Methoxyphenol
- Bod vzplanutí:132 °C
- Bod varu:243 °C (lit.)
- Tvar:Neat