ContactUsLinkComponent
Organic reference standard, 4-Hydroxybenzaldehyde, analytical standard, Supelco®
  91554-250MG
 :  Merck
 :  
undefined
Organic reference standard, 4-Hydroxybenzaldehyde, analytical standard, Supelco®
  91554-250MG
 :  Merck
 :  
  • Bal.:
    250 mg
  • Standard:
    Analytical standard
  • Čí. CAS:
    123-08-0
  • Popis:
    4-Hydroxybenzaldehyde, ≥97,5% (GC)
  • Bod tání:
    112...116 °C (lit.)
  • Vzorec:
    C₇H₆O₂
  • Popis:
    4-Hydroxybenzaldehyde
  • Tvar:
    Neat