ContactUsLinkComponent
Organic reference standard, 4(5)-Methylimidazole, analytical standard, Supelco®
Organic reference standard, 4(5)-Methylimidazole, analytical standard, Supelco®
  04535-100MG
 :  Merck
 :  
undefined
Organic reference standard, 4(5)-Methylimidazole, analytical standard, Supelco®
  04535-100MG
 :  Merck
 :  
  • Bal.:
    100 mg
  • Standard:
    Analytical standard
  • Čí. CAS:
    822-36-6
  • Popis:
    4(5)-Methylimidazole, ≥98,0% (GC)
  • Bod tání:
    44...47 °C (lit.)
  • Vzorec:
    C₄H₆N₂
  • Popis:
    4(5)-Methylimidazole
  • Bod vzplanutí:
    157 °C
  • Bod varu:
    263 °C (lit.)