Organic reference standard, 3-Octanol, analytical standard, Supelco®
Katalogové číslo 93856-1ML
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:1 mL
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:589-98-0
- Popis:3-Octanol, ≥98,5% (GC)
- Vzorec:C₈H₁₈O
- Popis:3-Octanol
- Bod vzplanutí:68 °C
- Bod varu:174...176 °C (lit.)
- Tvar:Neat