Organic reference standard, 3-Heptanone, analytical standard, Supelco®
Katalogové číslo 90046-1ML
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:1 mL
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:106-35-4
- Popis:3-Heptanone, ≥98,5% (GC)
- Bod tání:–39 °C (lit.)
- Vzorec:C₇H₁₄O
- Popis:3-Heptanone
- Bod vzplanutí:38 °C
- Bod varu:146...149 °C (lit.)
- Tvar:Neat