Supelco® Organic Reference Standard, 3,3′-Diindolylmethane
74601-100MG
: Merck
:
- Bal.:100 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:1968-05-4
- Popis:3,3′-Diindolylmethane
- Podmínky uskladnění:2…8 °C
- Popis rizikové třídy:H315 - H319 - H335 - H413
- Podmínky k odeslání:WICE
- MDL čí.:MFCD00195766
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):3,3′-Bisindolylmethane; DIM
- Molekulární hmotnost:246,31
- GHS signal: GHS07
: P273 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338