ContactUsLinkComponent
Organic reference standard, 2-Undecanone, analytical standard, Supelco®
  74038-100MG
 :  Merck
 :  
undefined
Organic reference standard, 2-Undecanone, analytical standard, Supelco®
  74038-100MG
 :  Merck
 :  
  • Bal.:
    100 mg
  • Standard:
    Analytical standard
  • Čí. CAS:
    112-12-9
  • Popis:
    2-Undecanone, ≥98,0% (GC)
  • Bod tání:
    11...13 °C (lit.)
  • Vzorec:
    C₁₁H₂₂O
  • Popis:
    2-Undecanone
  • Bod varu:
    231...232 °C (lit.)