Organic reference standard, 2-Methylbutyraldehyde, analytical standard, Supelco®
Catalog # 61904-100MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Bal.:100 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:96-17-3
- Popis:2-Methylbutyraldehyde, ≥95,0% (GC)
- Vzorec:C₅H₁₀O
- Skladovací teplota:2...8 °C
- Popis:2-Methylbutyraldehyde
- Bod vzplanutí:4 °C
- Bod varu:90...92 °C (lit.)
- Tvar:Neat