ContactUsLinkComponent
Organic reference standard, 2-Methoxy-4-methylphenol, analytical standard, Supelco®
  41340-1ML
 :  Merck
 :  
undefined
Organic reference standard, 2-Methoxy-4-methylphenol, analytical standard, Supelco®
  41340-1ML
 :  Merck
 :  
  • Bal.:
    1 mL
  • Standard:
    Analytical standard
  • Čí. CAS:
    93-51-6
  • Popis:
    2-Methoxy-4-methylphenol, ≥98,0% (GC)
  • Bod tání:
    5 °C (lit.)
  • Vzorec:
    C₈H₁₀O₂
  • Popis:
    2-Methoxy-4-methylphenol
  • Bod varu:
    221...222 °C (lit.)