Organic reference standard, 2-Furanmethanethiol, analytical standard, Supelco®
Katalogové číslo 67319-100MG
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:100 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:98-02-2
- Popis:2-Furanmethanethiol, ≥98,0% (HPLC)
- Vzorec:C₅H₆OS
- Skladovací teplota:2…8 °C
- Popis:2-Furanmethanethiol
- Bod vzplanutí:45 °C
- Bod varu:155 °C
- Tvar:Neat
Specifikace
O tomto produktu
Packaging: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.