Supelco® Organic Reference Standard, 1-Kestose
Katalogové číslo 72555-100MG
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:100 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:470-69-9
- Popis:1-Kestose
- Sekvence:02
- Podmínky uskladnění:2…8 °C
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00142647
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):β-ᴅ-Fruf-(2→1)-β-ᴅ-Fruf-(2→1)-α-ᴅ-Glup
- Molekulární hmotnost:504,44