Supelco® Organic Reference Standard, 14-Deoxy-11,12-didehydroandrographolide
55549-5MG
: Merck
:
- Bal.:5 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:42895-58-9
- Popis:14-Deoxy-11,12-didehydroandrographolide
- Podmínky uskladnění:2...30 °C
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD07778081
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):3-[(1E)-2-[(1R,4aS,5R,6R,8aR)-Decahydro-6-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-5,8a-dimethyl-2-methylene-1-naphthalenyl]ethenyl]- 2(5H)-furanone; ent-(3β,11E)-3,19-Dihydroxy-8(17),11,13-labdatrien-16,15-olide
- Molekulární hmotnost:332,43