Organic reference standard, 13-cis-Astaxanthin, analytical standard, Supelco®
Katalogové číslo 52991-1MG
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:1 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:113085-05-5
- Popis:13-cis-Astaxanthin, ≤10% (all-trans-astaxanthin, HPLC), ≥90,0% (HPLC)
- Vzorec:C₄₀H₅₂O₄
- Skladovací teplota:−20 °C
- Popis:13-cis-Astaxanthin