Supelco® Organic Reference Standard, 1,4-Cineole
: Merck
- GHS signal: GHS02
: P210 - P233 - P240 - P241 - P242 - P243
- Čí. CAS:470-67-7
- Podmínky uskladnění:2...30 °C
- Popis rizikové třídy:H226
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00209502
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):1-Isopropyl-4-methyl-7-oxabicyclo[2.2.1]heptane
- Bod tání:–46 °C (lit.)
- Vzorec:C₁₀H₁₈O
- Molekulární hmotnost:154,25
- Hustota:0,887 g/ml at 25 °C (lit.)
- Bod vzplanutí:47 °C - closed cup
- Bod varu:65 °C/16 mm Hg (lit.)
- Popis:1,4-Cineole
Frequently Bought Together