Organic reference standard, (+/-)-2-Octanol, analytical standard, Supelco®
Katalogové číslo 42277-1ML
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:1 mL
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:123-96-6
- Popis:(+/-)-2-Octanol, ≥97,0% (GC)
- Vzorec:C₁₀H₁₉NO₃
- Popis:(+/-)-2-Octanol
- Tvar:Neat