Organic reference standard, (+/-)-1-Amino-2-propanol, analytical standard, Supelco®
Catalog # 95343-500MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Bal.:500 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:78-96-6
- Popis:(+/-)-1-Amino-2-propanol, ≥98,0% (GC)
- Bod tání:−2 °C (lit.)
- Vzorec:C₃H₉NO
- Skladovací teplota:2…8 °C
- Popis:(+/-)-1-Amino-2-propanol
- Bod varu:160 °C (lit.)
- Tvar:Neat